Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Vortexmischer
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
25.33 CHF - 36.37 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Digitaler Vortexmischer |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16554802
|
Thermo Scientific™
88882120 |
Gummitabular | 82 x 16,5 mm | Gummi |
25.33 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16564802
|
Thermo Scientific™
88882121 |
Plattform für Gefäße mit flachem Boden | 87,5 x 10 mm | Gummi |
25.33 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16574802
|
Thermo Scientific™
88882122 |
Tablett für Mikrotiterplatten | 136,1 x 97,3 mm | Gummi |
25.33 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16584802
|
Thermo Scientific™
88882123 |
Halter für Schlauch mit 19 x 10 mm Durchmesser | 87,5 x 40 mm | Schaumstoff, Kunststoff |
34.97 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16594802
|
Thermo Scientific™
88882124 |
Halter für Schlauch mit 13 x 12 mm Durchmesser | 87,5 x 40 mm | Schaumstoff, Kunststoff |
36.37 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16504812
|
Thermo Scientific™
88882125 |
Halter für Schlauch mit 12 x 15 mm Durchmesser | 87,5 x 55 mm | Schaumstoff, Kunststoff |
34.97 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16514812
|
Thermo Scientific™
88882126 |
Halter für Schlauch mit 7 x 20 mm Durchmesser | 87,5 x 55 mm | Schaumstoff, Kunststoff |
36.37 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16524812
|
Thermo Scientific™
88882127 |
Halter für Schlauch mit 4 x 26 mm Durchmesser | 87,5 x 55 mm | Schaumstoff, Kunststoff |
34.97 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für digitale Vortexmischer
Service Plan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Schwarz | |
Digitaler Vortexmischer |