Learn More
Hanna Instruments™ REFRACTOMETER HI96801
Einfach zu bedienendes Werkzeug zur Messung von Zucker in Lebensmittelproben vor Ort oder im Labor, das sich ideal für die Analyse von Früchten, Energy-Drinks, Pudding, Sojamilch, Säften, Marmelade, Honig, Suppen, Gelee, Tofu und Gewürzen eignet.
Marke:  Hanna Instruments™ HI96801
Artikelnummer. 11677150
  • 485.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robustes, tragbares digitales Refraktometer für Lebensmittelprodukte zur Bestimmung des Zuckergehalts wässriger Lösungen in % Brix
  • Probengröße ab 2 metrische Tropfen (100 μl)
  • Versiegelte Edelstahl-Wells mit hochwertigem optischen Prisma aus Flintglas
  • Schnelle Ansprechzeit von 1.5 Sek. für temperaturkompensierte Messwerte
  • Tragbares Refraktometer, das den Brechungsindex einer Lebensmittelprobe in % Brix umwandelt
  • Ideal für die Analyse von Früchten, Energy-Drinks, Puddings, Sojamilch, Säften, Marmelade, Honig, Suppen, Gelee, Tofu und Gewürzen 
  • Anwenderfreundliches Werkzeug zur Messung von Zucker in Lebensmittelproben unterwegs oder im Labor
  • Entwickelt für die Analyse des Zuckergehalts in Lebensmitteln
  • Temperaturausgleichsalgorithmen auf der Basis von Saccharose-Lösungen
  • 0 bis 85 % Brix-Bereich mit einer Genauigkeit von ±0.2 %
Spezifikation
Spezifikation
Digitales Refraktometer
Je 1
±0.3 °C
LCD
192 x 102 x 67 mm
0°bis 80 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hanna Instruments™ REFRACTOMETER HI96801 > Brix-Bereich: 0 bis 85 %