Learn More
Bochem™ Stativstange
Die Bochem™ Stange für den Standfuß ist für den Einsatz mit Standfüßen vorgesehen.
Marke:  Bochem™ 5154
Artikelnummer. 10547122
  • 21.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Standfüßen
Spezifikation
Spezifikation
Verzinkter Stahl
12 mm
Außengewinde
1250 mm
M10.
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Stativstange > Länge: 1250 mm