Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit
The resDNASEQ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit is an absolute quantitation PCR-based system that measures the fragment lengths of residual host-cell DNA by targeting the E1A gene in HEK 293 cell lines, which are predominantly used in the development of gene therapies, cell-based vaccines, and similar biotherapeutics.
Marke:  Applied Biosystems™ A55852
Artikelnummer. 18735405
  • 3605.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
resDNASEQ E1A DNA Control
• E1A DNA Control, 0.12 mL, store at –15 to –25°C
• DNA Dilution Buffer (DDB), 7 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
resDNASEQ E1A DNA dPCR Reagents
• Absolute Q Digital PCR Master Mix, 5X, 2 x 360 μL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use, protect from light
• E1A DNA Assay Mixes (short, medium, long), 220 μL each, store at –15 to –25°C, protect from light
• Negative Control (water), 1.0 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
HEK and other Cell Lines transformed by E1A
Digital PCR Kit
Trockeneis
Digital PCR
resDNASEQ
100 reactions
100 Reaktionen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2407007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberA55852
Chargennummer2404006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/04/2024 Catalog NumberA55852
Chargennummer2308005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog NumberA55852
Chargennummer2305004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2023 Catalog NumberA55852
Chargennummer2209001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog NumberA55852
Name des Produkts
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit > 100 Reaktionen