Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Spot Indol-Reagenz
Thermo Scientific™ Remel Spot-Indol-Reagenz dient zur Bestimmung der Fähigkeit von Mikroorganismen mittels Spottestmethode, Indol aus Tryptophan-Molekülen zu spalten.
Marke:  Thermo Scientific™ R21245
Artikelnummer. 10484203
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel Spot-Indol-Reagenz dient zur Bestimmung der Fähigkeit von Mikroorganismen mittels der Spottestmethode, Indol aus dem Tryptophan-Molekül zu spalten.
Spot Indole Reagent is used to determine the ability of microorganisms to split indole from tryptophan molecule by spot test method. Tryptophanases are intracellular enzymes that mediate indole production by hydrolysing the amino acid, tryptophan. This indole combines with DMACA to form a blue-green compound. This is a condensation product formed by an acid splitting of the protein.Ready to use: Liquid reagent.Easy to interpret: Positive results (blue color) are easy to differentiate from negative results (pink color).Spot Indole Reagent contains 1% w/v ρ-dimethylaminocinnamaldehyde (CAS 6203-18-5) in hydrochloric acid (concentrated) (CAS 7647-01-0) and demineralized water (CAS 7732-18-5) supplied in 25 mL bottles.Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Spot Indol Reagenz
25 mL
Flüssig
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer243861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberR21245
Chargennummer236889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/03/2025 Catalog NumberR21245
Chargennummer200874 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberR21245
Chargennummer167577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/09/2024 Catalog NumberR21245
Chargennummer134675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog NumberR21245
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ Spot Indol-Reagenz > 25 ml/Fläschchen