Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil-Kartuschen
Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices mit Florisil SPE-Kartuschen, besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide.
Marke:  Thermo Scientific™ 60108-431
136.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10394083
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
6 ml
1000 mg
Thermo Scientific HyperSep-96 System
HyperSep
Festphasenextraktionskartusche
30er-Packung
1 g Bettgewicht; 6 ml Säulenvolumen
Für die Isolation polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices
40 bis 60 μm
HyperSep Florisil
6 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil-Kartuschen > 1 g Bettgewicht; 6 ml Säulenvolumen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.