Learn More
Masterflex™ L/S™ Pumpenkopf für PTFE-Schläuche
Dieser Pumpenkopf eignet sich für den Transfer von Flüssigkeiten mit kleinen Partikeln. Der Cole-Parmer™ Masterflex™ Pumpenkopf für PTFE-Schläuche eignet sich optimal für Anwendungsbereiche wie die Filtration, die Chemikalieneinspritzung oder die hochreine Probenahme. Für Flüssigkeiten mit hohem Reinheitsgrad und aggressive organische Lösungsmittel konzipiert.
Marke: Masterflex™ 77390-00
1144.75 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der PTFE-Pumpenkopf verwendet starre PTFE-Schlauchsätze mit 4 oder 6 mm Außendurchmesser
- PTFE-Schläuche sind das einzige benetzte Teil und gewährleisten die Reinheit der Flüssigkeit und eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität
- Liefert eine große Bandbreite an Durchflussraten bei hohem Druck bis 6,9 bar (100 psi)
- Sechs-Rollen-Pumpenkopf mit einstellbarem Verschluss
- Den Verschluss für höheren Druck festziehen und für eine längere Lebensdauer der Schläuche lockern
- Transfer von Flüssigkeiten mit kleinen Partikeln
- Kompatibel mit L/S-Antrieben für zwei oder mehr Pumpenköpfe (min. 1/10 PS)
- Für optimale Ergebnisse mit 1 bis 300 U/min betreiben
Spezifikation
0.06 bis 17 ml/min | |
6 | |
5.7 cm | |
8.3 cm | |
Edelstahl | |
Pumpenkopf |
Für Flüssigkeiten mit hohem Reinheitsgrad und aggressive organische Lösungsmittel | |
Verstellbar | |
12 cm | |
Je 1 | |
Starre PTFE-Schläuche | |
1 bis 300 U/min |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.