Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indol
BactiDrop™ Spot Indol dient zum Nachweis der Fähigkeit von Mikroorganismen, Indol vom Tryptophan-Molekül abzuspalten.
Marke:  Thermo Scientific™ R21550
178.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12719250
  • 215.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indol dient zum Nachweis der Fähigkeit eines Organismus, Indol vom Tryptophan-Molekül abzuspalten. Vracko und Sherris verwendeten im Jahr 1963 Indol-Spot-Reagenz für die präsumtive Spaltung von Proteusarten und Escherechia coli.1 1969 erklärten Lowrance, Reich und Traub ρ-Dimethylaminocinnamaldehyd (DMACA) als das empfindlichste Indol-Reagenz, das 3 mcg Indol pro Milliliter Medium nachweisen konnte.2
BactiDrop™ Spot Indol dient mittels Spottestmethode die Fähigkeit von Mikroorganismen zu ermitteln, Indol vom Tryptophan-Molekül abzuspalten. Tryptophanasen sind intrazelluläre Enzyme, die die Indolproduktion durch Hydrolysierung der Aminosäure Tryptophan vermitteln. Dieses Indol verbindet sich mit DMACA und bildet eine blau-grüne Verbindung. Dies ist ein Kondensationsprodukt, das durch die Säurespaltung eines Proteins entsteht. Gebrauchsfertig: Flüssigkeit Reagenz Schnelltest: Ergebnisse innerhalb von 1 bis 3 Minuten. Einfache Interpretation: Positive Ergebnisse (blaue Farbe) sind leicht von negativen Ergebnissen zu unterscheiden (rosa Farbe). BactiDrop™ Spot Indol-Reagenz enthält 1 % w/v ρ-Dimethylaminocinnamaldehyd (CAS 6203-18-5) in Salzsäure (konzentriert) (CAS 7647-01-0) und demineralisiertes Wasser (CAS 7732-18-5). Das Reagenz wird als 0,75 ml-Ampullen geliefert. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage. Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 °C bis 25 °C
Ja
50 x 0,75 ml
BactiDrop Spot Indol
Fähigkeit von Mikroorganismen, Indol aus dem Tryptophan-Molekül mittels Spottestmethode aufzuteilen, Free Nitrogen Gas
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer270088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Catalog Number
Chargennummer251590 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2025 Catalog NumberR21550
Chargennummer241627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberR21550
Chargennummer241626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberR21550
Chargennummer187341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog NumberR21550
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indol > 0.75 ml/Ampulle; 50/Packung