Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil-Kartuschen
Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices mit Florisil SPE-Kartuschen, besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide.
Marke: Thermo Scientific™ 60108-404
158.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durch den Einsatz der SPE-Probenvorbereitung kann die Robustheit und Zuverlässigkeit vieler biologischer, pharmazeutischer, forensischer und umwelttechnischer Anwendungen erheblich verbessert werden.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Florisil-Kartuschen eignen sich ideal für die Isolierung polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices. Zu den typischen Anwendungen gehören:
- Extraktion von Pestizide nach offiziellen Verfahren
- Extraktion von polychlorierten Biphenylen (PCBs) in Transformatorenöl
- Alkohole, Aldehyde, Amine und Wirkstoffe
Die von Natur aus hochgradig polaren HyperSep Florisil SPE-Kartuschen sind besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide. Mit Magnesia beladenes Silikagel erlaubt schnelle Flussraten bei großen Probenvolumen.
Die von Natur aus hochgradig polaren HyperSep Florisil SPE-Kartuschen sind besonders gut geeignet für die Extraktion chlorierter Pestizide. Das mit Magnesiumoxid beladene Silika erlaubt schnelle Flussraten bei großen Probenvolumina.HyperSep SPE-Kartuschen und -Platten
Thermo Scientific™ HyperSep™ Festphasenextraktionskassetten bieten eine reproduzierbare und zuverlässige Vorbereitung von Proben in einem herkömmlichen Format. Die Kassetten sind in einer großen Auswahl an Chemikalien und Säulenbettgewichten erhältlich und eignen sich ideal für große Proben. Sie entsprechen den branchenüblichen Konfigurationen und erlauben eine effiziente Routineverarbeitung bei Unterdruck und bei Überdruck sowie durch Zentrifugation.
Das Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System integriert herkömmliche Sorbentien für die Festphasenextraktion in das 96-Well-Plattenformat und ermöglicht damit eine schnelle Analyse ohne Einbußen bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Das innovative Design der HyperSep-96 Mikrotiterplatten sorgt für Flexibilität sowohl in der Methodenentwicklung als auch bei der Skalenanpassung an das 96-Well-Format ohne Revalidierung der Methoden. Die Mikrotiterplatten können individuell angepasst werden, sodass Wells in beliebiger Anordnung und mit unterschiedlichen Sorbentien gleichzeitig verarbeitet werden können. HyperSep-96 Produkte sind entweder in Packungen mit 100 Einzelwells oder in vormontierten Platten erhältlich.
Spezifikation
3 ml | |
200 mg | |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Festphasenextraktionskartusche | |
50er-Packung |
200 mg Bettgewicht; 3 ml Säulenvolumen | |
Für die Isolation polarer Verbindungen aus unpolaren Matrices | |
40 bis 60 μm | |
HyperSep Florisil | |
3 ml |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.