Learn More
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep F-Gruppierungslatex
PathoDx Strep F-Gruppierungslatex wird mit Strep-Gruppierungskits verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R62034
Artikelnummer. 12657709
  • 84.45 CHF / 60 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Strep F-Gruppierungslatex mit Strep-Gruppierungskits als Ersatzreagenzien. Das PathoDx-Verfahren verwendet eine Latexagglutinationsmethode in Kombination mit einem Salpetersäure-Extraktions-Verfahren1,2 Die an die Latex-Partikel gebundenen IgG-Antikörper sind jeweils hochspezifisch für ein bestimmtes Streptokokken-Gruppenantigen. Diese Methode bietet im Vergleich zu anderen Streptokokken-Gruppierungsverfahren erhebliche Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit, Einfachheit und Komfort.
Die Streptokokken-Gruppenkohlehydrate der Streptokokken-Gruppe F sind komplexe Antigene mit einem Rhamnose-Oligosaccharid und unterschiedlichen Seitenketten, die hauptsächlich aus acetyliertem oder nicht acetyliertem Glucosamin bestehen. Im PathoDx-Verfahren reagieren spezifische Antikörper auf Latexpartikeln mit Streptokokken-Gruppenantigenen, die aus der bakteriellen Zellwand extrahiert wurden, und agglutinieren diese. Der Test ist für die Verwendung mit Streptokokken-Kolonien vorgesehen, diebetahämolysierend auf Blutagar (Schaf) wirken, oder für die Verwendungmit reinen Streptokokken-Isolaten in Kulturbouillon. Die Reagenzien wurden entwickelt, um bei einer oder zwei 18 bis 24 Stunden Kolonien der meisten beta-hämolysierenden Streptokokken-Isolate eine positive Agglutination (2+ oder höher) hervorzurufen. Winzige Kolonien der Gruppe F und kleineKolonievarianten anderer Streptokokken können 10 oder mehr Kolonien erfordern.
  • Gebrauchsfertig – Fertigreagenzien
  • Einfach zu lagern – Bei 2 bis 8 °C lagern
  • Einfach zu interpretieren – Kleine Kolonien der Gruppe F und kleine Koloniestämme anderer Gruppen können eine größere Menge an Kolonien erfordern, um eine positive Agglutinationsreaktion hervorzurufen. Ein Negativtest zeigt einheitlich milchiges Erscheinungsbild ohne Agglutination nach 60 Sekunden.
Strep F-Gruppierungslatex (blaue Kappe) enthält 3,0 ml einer Suspension synthetischer blauer Latexpartikel, die mit Kaninchen-Antikörper gegen IgG-sensibilisiert wurden und mit 0,098 % Natriumazid und 0,05 % ProClin 300® Konservierungsmittel beschichtet sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PathoDX™ Strep F-Gruppierungslatex
Streptokokken-Testkit
60 Tests/Packung
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6194556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/04/2025 Catalog NumberR62034
Chargennummer6184793 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberR62034
Chargennummer6171047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog NumberR62034
Chargennummer6160781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog NumberR62034
Chargennummer6146558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog NumberR62034
Name des Produkts
Thermo Scientific™ PathoDX™ Strep F-Gruppierungslatex > Strep F-Gruppierung Latex