Learn More
Thermo Scientific™ PathoDX™ Gruppenbestimmungskit für Streptokokken
Das PathoDx Strep-Gruppierungskit ist ein Latex-Agglutinationstest zur Identifikation von beta-hämolysierenden Streptokokken der Gruppen A, B, C, F oder G in Kulturen.
Marke: Thermo Scientific™ R62025
467.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™ Strep Gruppierungskit zur Durchführung eines Latex-Agglutinationstests zur Identifizierung beta-hämolysierender Streptokokken der Lancefield-Gruppen A, B, C, F oder G in primären Plattenkulturen. Das PathoDx-Verfahren verwendet eine Latexagglutinationsmethode in Kombination mit einem Salpetersäure-Extraktions-Verfahren1,2 Die an die Latex-Partikel gebundenen IgG-Antikörper sind jeweils hochspezifisch für ein bestimmtes Streptokokken-Gruppenantigen. Diese Methode bietet im Vergleich zu anderen Streptokokken-Gruppierungsverfahren erhebliche Vorteile hinsichtlich Schnelligkeit, Einfachheit und Komfort.
Die Streptokokken-Gruppenkohlehydrate der Streptokokken-Gruppen A, B, C, F und G sind komplexe Antigene mit einem Rhamnose-Oligosaccharid und unterschiedlichen Seitenketten, die hauptsächlich aus acetyliertem oder nicht acetyliertem Glucosamin bestehen. Im PathoDx-Verfahren reagieren spezifische Antikörper auf Latexpartikeln mit Streptokokken-Gruppenantigenen, die aus der bakteriellen Zellwand extrahiert wurden, und agglutinieren diese. Der Test ist für die Verwendung mit Streptokokken-Kolonien vorgesehen, diebeta-hämolysierend auf Blutagar (Schaf) wirken, oder für die Verwendungmit reinen Streptokokken-Isolaten in Kulturbouillon. Die Reagenzien wurden entwickelt, um bei einer oder zwei 18 bis 24 Stunden Kolonien der meisten beta-hämolysierenden Streptokokken-Isolate eine positive Agglutination (2+ oder höher) hervorzurufen.
- Gebrauchsfertig – Fertigreagenzien
- Leicht zu interpretieren – Das PathoDx Strep Gruppierungskit wurdeentwickelt, um mit dem Extrakt einer oder beider Kolonien einer 18 bis 24 Stunden-Kultur von Streptokokken der Lancefield-Gruppen A, B, C und G (große Kolonie) in 60 Sekunden bei den meisten Streptokokken-Isolate eine Agglutinationsreaktion von 2+ oder höher hervorzurufen. Kleine Kolonien der Gruppe F und kleine Koloniestämme anderer Gruppen können eine größere Menge an Kolonien erfordern, um eine positive Agglutinationsreaktion hervorzurufen. Ein negativer Test erzeugt ein einheitlich milchiges Erscheinungsbild ohne Agglutination nach 60 Sekunden.
Die Gruppierungslatexe werden als fünf Tropfflaschen geliefert, eine spezifisch für jede der Gruppen A, B, C, F und G, die jeweils 3,0 ml einer Suspension synthetischer blauer Latexpartikel enthält, die mit Kaninchen-Antikörper gegen IgG-sensibilisiert wurden und mit 0,098 % Natriumazid und 0,05 % ProClin 300® Konservierungsmittel beschichtet sind.
Das Kit kann auch mit beta-hämolysierenden Streptokokken verwendet werden, die in reiner Kulturbouillon gezüchtet wurden. Das Kit enthält die folgenden Reagenzien:
- Strep A-Gruppierungslatex (R62030) – 1 Tropfflasche (rote Kappe)
- Strep B-Gruppierungslatex (R62031) – 1 Tropfflasche (rosa Kappe)
- Strep C-Gruppierungslatex (R62032) 1 Tropfflasche (orangefarbene Kappe)
- Strep F-Gruppierungslatex (R62034) – 1 Tropfflasche (blaue Kappe)
- Strep G-Gruppierungslatex (R62035) – 1 Tropfflasche (violette Kappe)
- Positivkontrolle (R24042) – 1 Tropfflasche (gelbe Kappe)
- Reagenz 1 (R62050) – 1 Tropfflasche (rote Kappe)
- Reagenz 2 (R62055) – 1 Tropfflasche (blaue Kappe)
- Reagenz 3 (R62060) – 1 Tropfflasche (grüne Kappe)
- Rührstäbchen – 1 Beutel
- Einweg-Objektträger (R62070) – 1 Packung
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
PathoDX™ Gruppenbestimmungskit für Streptokokken | |
Streptokokken-Testkit | |
Gruppe A, B, C, D, F und G |
Beta-hämolytische Streptokokken | |
Je 1 Fläschchen mit Streptokokken-Gruppierungslatex A, B, C, F und G; Kontrollantigene ABC und FG; Extraktions-Reagenzien 1, 2, 3; Rührstäbchen; Einweg-Objektträger | |
60 Tests/Kit |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.