Learn More
Thermo Scientific™ DrySpot™ Pneumo Latex-Agglutinationstest
Weisen Sie mittels Latex-Agglutination schnell das Kapselantigen von Streptococcus pneumoniae nach, das aus Kulturplatten und/oder Blutkulturen isoliert wurde.
Marke:  Thermo Scientific™ DR0420M
473.68 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11409878
  • 831.00 CHF / 60 Tests
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Bestätigen Sie mit dem Thermo Scientific™ DrySpot™ Pneumo Latex-Agglutinationstest schnell Streptococcus pneumoniae, die aus Kulturmedien und/oder Blutkulturen isoliert wurden.
Verwenden Sie diesen Trockenlatex-Agglutinationstest für die Identifizierung von Streptococcus pneumoniae.
Blaue Latexpartikel, sensibilisiert mit spezifischem Kaninchen-Antikörper, wurden getrocknet auf die Testkarte aufgebracht. Diese reagieren mit bekannten serologischen Typen von Pneumokokken, agglutinieren und stellen den Testreaktionsbereich dar.
Blaue Latexpartikel, sensibilisiert mit nicht-reaktiven Kaninchen-Globulinen, wurden getrocknet auf die Testkarte aufgebracht und dienen als Kontrollreaktionsbereich.
Streptococcus pneumoniae
ist eine Hauptursache für bakterielle Pneumonie, Meningitis und Otitis media. Die anti-phagozytischen Eigenschaften der Polysaccharidkapsel sind der zentrale Grund für die Virulenz dieses Organismus. Der Organismus kann gefahrlos die oberen Atemwege besiedeln, kann aber durch die Atmung auch in die Lunge gelangen und dort eine akute Pneumonie auslösen. Darüber hinaus gelangt dieser Organismus auch in den Blutkreislauf und die Hirnhaut, wo er akute, purulente und lebensbedrohliche Infektionen verursacht.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 25 °C
DrySpot Pneumo Latextest
20 Reaktionskarten (3 Tests/Karte); Positivkontrolle; Negativkontrolle; phosphatgepufferte Kochsalzlösung; Rührstäbchen, Beutel-Clips
60 Tests/Kit
Positiv
Streptokokken-Testkit
Latex
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DrySpot™ Pneumo Latex-Agglutinationstest > 60 Tests