Learn More
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff
Universal-Wattestäbchen zum Reinigen kleiner und enger Bereiche
Marke:  Berkshire™ LTO70P.20
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17825510
  • 569.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polyurethanschaum über starrem Kern
  • 100 ppi offenzelliger Schaumstoff
  • Thermisch verbundener Kopf
  • Geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen, keine kontaminierenden Klebstoffe
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Saugfähigkeit und ausgezeichnete Lösungsmittelaufnahme
  • Im Reinraum gewaschen und verpackt
Spezifikation
Spezifikation
ISO-Klasse 4
2,8 Zoll
Tupfer
71 mm
5 mm
Spitz
0,78 Zoll
3 mm
0,098 Zoll
Konzipiert für ein Höchstmaß an Kontaminationskontrolle in kritischen Verarbeitungsanwendungen, zum Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten, zum Entfernen überschüssiger Materialien
2.5 mm
1,97 Zoll
Polyurethanschaum
3.8 mm
2 mm
1 Zoll
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer9020240611D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2025 Catalog NumberLTO70P.20
Chargennummer4741220803B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2022 Catalog NumberLTO70P.20
Chargennummer9020240611D Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum05/04/2025 Catalog NumberLTO70P.20
Chargennummer4741220803B Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum30/11/2022 Catalog NumberLTO70P.20
Name des Produkts
Berkshire™ Lab-Tips™ Tupfer aus offenzelligem Schaumstoff > Pointed tip; Total length: 70mm (2.8 in.)