Learn More
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten
Mit den Socorex™ Acura Manuellen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich gleichbleibende Einstellungen für Pipettierarbeiten gewährleisten. Die zuverlässige Genauigkeit jeder einzelnen Einheit bei 0.5 und 1 μl wurde sichergestellt.
Marke:  Socorex™ 825.0050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10630663
  • 300.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Mit Präzisioneinstellmechanik
  • Einhändige Volumeneinstellung
  • Für Volumenbereiche von 0.1 bis 1000 μl
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
825
Acura™
5 bis 50 μl
Polypropylen
1
Mikropipette
Je 1
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten > Volumen: 5 bis 50 μl