Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis
Wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R30167401
373.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13295589
  • 410.00 CHF / 2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Remel Agglutinating Sera wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Diaagglutination und CIE-Verfahren verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neisseria meningitidis Gruppe W135
N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
Gruppe W135
Ja
Testkit für Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis
Dokumentation
Instructions
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6135109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog NumberR30167401
Chargennummer3765604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog NumberR30167401
Chargennummer3613963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2023 Catalog NumberR30167401
Chargennummer3497678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2022 Catalog NumberR30167401
Chargennummer3431552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2022 Catalog NumberR30167401
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis > Gruppe W135