Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis
Wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R30166801
345.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13245589
  • 355.00 CHF / 2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Remel Agglutinating Sera wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Diaagglutination und CIE-Verfahren verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neisseria Meningitidis Gruppe A
N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
Gruppe A
Ja
Testkit für Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis
Dokumentation
Instructions
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6160715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2024 Catalog NumberR30166801
Chargennummer3775698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog NumberR30166801
Chargennummer3764101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog NumberR30166801
Chargennummer3694444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2023 Catalog NumberR30166801
Chargennummer3639035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2023 Catalog NumberR30166801
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis > Gruppe A