Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis
Wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ R30167501
345.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13215599
  • 355.00 CHF / 2 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Remel Agglutinating Sera wird zur serologischen Identifizierung von N. meningitidis durch schnelle Diaagglutination und CIE-Verfahren verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Neisseria meningitidis Gruppe B
N. meningitidis durch schnelle Objektträger-Agglutination und CIE-Verfahren
Gruppe B
Neisseria meningitidis
Ja
Testkit für Neisseria meningitidis
Each
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6184266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog NumberR30167501
Chargennummer6001101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog NumberR30167501
Chargennummer3790186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog NumberR30167501
Chargennummer3776636 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/03/2024 Catalog NumberR30167501
Chargennummer3703500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog NumberR30167501
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Remel™ agglutinierende Sera, Neisseria meningitidis > Gruppe B