Learn More
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 Latex-Agglutinationsschnelltest
Weisen Sie Antigene der Neisseria meningitidis Gruppen A, C, Y und W135, die in menschlichen Körperflüssigkeiten oder Blutkulturen vorhanden sind, schnell mittels Latex-Agglutination nach.
Marke:  Thermo Scientific™ R30859203
245.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11464089
  • 253.00 CHF / 30 Tests
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem mit Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 Latex-Agglutinationsschnelltest können Sie die Neisseria meningitidis-Gruppen A, C, Y und W135 aus humaner Zerebrospinalflüssigkeit (Liquor), Serum, Urin- oder Blutkulturen direkt nachweisen.
Dieser Latex-Schnelltest wird zum qualitativen Nachweis des Antigens der Neisseria meningitidis (meningococcus)-Gruppen A, C, Y und W135 verwendet, das infolge einer Infektion in Körperflüssigkeiten oder in Blutkulturen vorliegt.
Das Reagenz besteht aus Polystyrol-Latexpartikeln, die mit spezifischen Antikörpern gegen die Antigene der Meningokokken-Gruppen A, C, Y und W135 beschichtet sind. Diese Latexpartikel agglutinieren in Gegenwart einer ausreichenden Menge an homologem Antigen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
Polystyrol
30 Tests/Kit
Wellcogen Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 Testkit
Testkit für Neisseria meningitidis
Gruppe A, C, Y, W135
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis A, C, Y, W135 Latex-Agglutinationsschnelltest > Wellcogen N.mem Acyw135 30/Packung