Learn More
Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis B/E. coli K1 Latex-Agglutinationstest
Weisen Sie Antigene vonNeisseria meningitidis Gruppe B und E. coli K1 aus humanen Körperflüssigkeiten, Blutkulturen oder Kulturmedien durch Latex-Agglutination rasch nach.
Marke: Thermo Scientific™ R30859502
332.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Weisen Sie Antigene von Neisseria meningitidis Gruppe B und E. coli K1 aus humanen Liquor, Serum, Urin und Blutkulturen oder Kulturmedien mit dem Thermo Scientific™ Wellcogen™ Neisseria meningitidis B/E. coli K1 schnellen Latex-Agglutinationstest direkt nach.
Dieser Latex-Schnelltest wird zum qualitativen Nachweis des Antigens von Neisseria meningitidis (meningococcus)-Gruppe B und Escherichia coli K1 verwendet, das infolge einer Infektion in Körperflüssigkeiten oder in Blutkulturen vorliegt.Das Latexreagenz kann darüber hinaus zum Nachweis spezifischer Antigene in Blutkulturüberständen und zur Identifizierung von Kulturen von Meningokokken der Gruppe B und E. coli K1 verwendet werden.
Das Reagenz besteht aus Polystyren-Latexpartikeln, die mit monoklonalen Antikörpern gegen das Meningokokken-Antigen der Gruppe B beschichtet sind. Diese Latexpartikel agglutinieren in Gegenwart einer ausreichenden Menge an homologem Antigen. Hinweis: Das K1-Polysaccharid-Antigen von E. coli ist strukturell und immunologisch identisch mit dem Antigen der Gruppe-B-Meningokokken und das Reagenz unterscheidet nicht zwischen den beiden. Daher kann das Reagenz als Hilfsmittel bei der Diagnose einer Meningokokken-Meningitis wie auch einer neonatalen E.-coli-Meningitis eingesetzt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
Testkit für Neisseria meningitidis | |
30 Tests/Kit |
Wellcogen Neisseria meningitidis B/E. coli K1 Testkit | |
Antigene von Neisseria meningitidis Gruppe B und E. coli K1 aus humanen Körperflüssigkeiten, Blutkulturen oder Kulturmedien | |
Gruppe B | |
B/E. coli |