Learn More
Eppendorf Reference™ 2 Einkanalpipetten mit Fixvolumen
GREENER_CHOICE
Bewährte Präzision und Genauigkeit, lange Lebensdauer und ein ergonomisches Design
Marke:  Eppendorf 4925000065
235.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15733509
  • 235.94 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
0.8
Hellgrau
12
20 μl
Autoklavierbar
300 μl-Pipettenspitze
Pipette mit festem Volumen
0.3
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
  • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
  • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:25
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:25
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - The New Legend
  • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Name des Produkts
Eppendorf Reference™ 2 Einkanalpipetten mit Fixvolumen > 20 μl; G; hellgrauer Betriebsschalter; zur Verwendung mit 20 μl-Pipettenspitzen