Learn More
Eppendorf Reference™ 2 Einkanalpipetten mit Fixvolumen
GREENER_CHOICE
Bewährte Präzision und Genauigkeit, lange Lebensdauer und ein ergonomisches Design
Marke:  Eppendorf 4925000073
224.14 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15743509
  • 235.94 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anwendung per Knopfdruck ermöglicht schnelle und ergonomische Handhabung mit geringerem Aufwand und aktiver Aerosolreduzierung.
  • Zur Vermeidung eines versehentlichen Auswerfens der Spitze mit klarer haptischer Rückmeldung.
  • Spitzenkonus mit Federmechanismus verbessert die Reproduzierbarkeit zwischen Anwender und Anwender und die Ergonomie durch Senkung der Anpresskraft der Spitze.
  • Bietet hohe Flexibilität einschließlich eines Spitzenkonus mit Federmechanismus, der optional ein-/ausgeschaltet werden kann.
  • Sekundäre Einstellung unterstützt einfache Einstellung für präzisestes Pipettieren verschiedener Flüssigkeiten oder anderer externer Bedingungen ohne vollständige Kalibrierung.
  • Herausragende Präzision und Genauigkeit für zuverlässige Ergebnisse.
  • 4-stellige Anzeige mit Vergrößerungsfenster zur leichten Volumenidentifikation.
  • Einzigartige glatte Oberfläche für einfache Reinigung.
  • Vollständig autoklavierbar.
  • Integrierter RFID-Chip enthält alle relevanten Daten zur Pipette und bietet mit Eppendorf TrackIT eine einfache Identifikation und Dokumentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.8
Gelb
Pipette mit festem Volumen
0.3
Autoklavierbar
1
20 μl
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Eppendorf Reference™ 2 Einkanalpipetten mit Fixvolumen > 20 μl, gelbe Taste