Learn More
Eppendorf™ Research plus™ Pipettierer mit festem Volumen
Beständig gegen chemische, thermische und mechanische Belastungen
Marke: Eppendorf™ 3124000121
205.07 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
- 4-stellige, vergrößernde Volumenanzeige; Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen; Ultraleichtes PerfectPiston™ Kolbensystem aus chemisch beständigem Fortron™; Schnellverbindungsclip ermöglicht die Entnahme des Unterteils in zwei schnellen Schritten (nicht bei 10 μl-Pipetten); Federbelasteter Spitzenkonus sorgt für festen Sitz der Spitze; Farbe zeigt das Volumen des Pipettierers an
Spezifikation
±0,6 % | |
Blau | |
Pipette mit festem Volumen | |
1000 μl-Pipettenspitze |
Autoklavierbar | |
1000 μl-Pipettenspitze | |
1000 μ l | |
Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, blaue Betätigungstaste |