Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung
Geeignet für routinemäßige Kühlungsanwendungen sowohl im Labor als auch am Industriearbeitsplatz. Julabo™ Umluftkühlbäder mit Wasserkompressor verfügen über ein großes, helles LED-Display.
Marke:  Julabo™ 9673040
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11984828
  • 13620.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
  • Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Füllstandsanzeige
  • Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
  • Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
  • Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
  • Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
  • Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Keine seitlichen Lüftungsschlitze
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
  • Druckanzeige
  • Einstellbarer Bypass für Pumpendruck
  • Wassergekühlt
  • Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
Spezifikation
Spezifikation
24 bis 30 l
0,45kW bei –20 °C, 1,3kW bei –10 °C, 2,2kW bei 0 °C, 3 kW bei 10 °C, 4,3kW bei 20 °C (Medium
Für umweltfreundliche Kühlung
7.2 bis 43.5 psi
R404 A
76 cm
115 cm
230/400 V, 50/60 Hz, 3-phasig
50/60 Hz
CE, IEC 60529: 21
40 l/min
5 °C bis 40 °C
FLW4003
±0,5 °C
60 cm
127 kg
230/400 V
Name des Produkts
Julabo™ Kälteumwälzthermostate mit Wasserkühlung > Fassungsvermögen: 24 bis 30 l; Bereich: -20 bis 40 °C; Pumpendurchflussrate: 40 l/min; Kühlleistung: 0.45 kW bei -20 °C, 1.3 kW bei -10 °C; 2.2 kW bei 0 °C, 3 kW bei 10 °C; 4.3 kW bei 20 °C (Medium Ethanol)