Learn More
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor
Mit spritzwasserfester Tastatur und LED-Temperaturanzeige. Julabo™ AWC100 Kompakte Umluftkühlbäder mit Luftkompressor zeichnen sich durch eine kompakte Stellfläche aus und wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen die Kühlwassertemperatur über der Umgebungstemperatur liegen kann und die Temperaturregelung sekundär ist.
Marke:  Julabo™ 9663040
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11944828
  • 12230.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ergonomisches Design und einfache Bedienung
  • Spritzwasserfeste Tastatur mit integriertem Netzschalter
  • Große, helle LED-Anzeige
  • Zuverlässige mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Füllstandsanzeige
  • Leistungsstarke Eintauchpumpen, geeignet für den Dauerbetrieb
  • Zulässige Temperatur im Rücklauf +80 °C
  • Einfaches Befüllen von der Oberseite mit aufklappbarem Schutzdeckel
  • Unterniveauschutz mit optischem und akustischem Alarmsignal
  • Integrierte Badgefäße aus Edelstahl
  • Abnehmbares Lüftungsgitter zur Reinigung des Kondensators
  • Abfluss an der Vorderseite
  • Keine seitlichen Lüftungsschlitze
  • RS232-Schnittstelle für PC-Anschluss
  • IP-Schutzklasse gemäß IEC 60529: 21
  • Alarmausgabe, potentialfreier Wechselkontakt (max. 30 VA)
  • Druckanzeige
  • Bypass-Ventil zur Einstellung des Pumpendrucks
Spezifikation
Spezifikation
30 l
0,65 kW bei –20 °C, 1,5 kW bei –10 °C, 2,4 kW bei 0 °C, 3,4 kW bei 10 °C, 4 kW bei 20 °C (Medium
Für umweltfreundliche Kühlung
7.2 bis 43.5 psi
R404 A
±0,5 °C
60 cm
179 kg
230 V 60 Hz 11 A
60 Hz
CE, IEC 60529: 21
40 l/min
5 °C bis 40 °C
FL4003
±0.5 °C
76 cm
115 cm
123 kg
230 V
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Julabo™ FL Serie Kälteumwälzbad mit Luftkompressor > Fassungsvermögen: 24 bis 30 l; Bereich: -20 bis 40 °C; Pumpendurchflussrate: 40 l/min; Kühlleistung: 0.65 kW bei -20 °C, 1.5 kW bei 10 °C; 2.4 kW bei 0 °C, 3.4 kW bei 10 °C; 4 kW bei 20 °C