Learn More
Fisherbrand™ Labor-Notizbücher
Mit diesen Fisherbrand™ Notizbüchern für das Labor erfassen Sie Ihre Informationen sicher und gut organisiert. Sie eignen sich für eine Reihe von Anwendungen ganz perfekt. So lassen sich in ihnen zum Beispiel Forschungsdaten, experimentelle Verfahren, Design- und Entwicklungsideen gut aufzeichnen.
Marke:  Fisherbrand™ HEA8610BFG26
116.01 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15851658
  • 150.08 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Seiten aus säurefreiem Papier in Archivqualität sind nummeriert und haben Platz für Überschrift, Projektnummer, Buchnummer, Datum und Zeugenunterschrift vorgesehen
  • Bleibt geöffnet flach liegen
  • In jedem Buch sind Benutzerdaten, Notizbuchanleitungen, Inhaltsangabe, Periodensystem und Umrechnungstabellen enthalten
  • Mit dem Lesebändchen schlagen Sie einen wichtigen Eintrag schnell wieder auf
  • Die Deckel aller Ausgaben sind wasserfest und chemikalienresistent
Spezifikation
Spezifikation
Karton/Papier
8,5 in.
Blau
21,8 x 28,1 cm
21.6 cm
Single-use
200
Unsteril
Gitter
11 in.
Blau
27.9 cm
Nicht autoklavierbar
0.25 in. (6 mm)
Notizbuch
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Laboratory Notebooks
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Fisherbrand
      Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
      Aktionscode: 24163
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      14
      Stunden
      11
      Minuten
      53
      Sekunden
      5
      Neues Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Labor-Notizbücher > Linie, 100 Blatt, blau