Learn More
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Umlaufkühler
Die zuverlässigen, anwenderfreundlichen und wartungsfreundlichen ThermoFlex Hochleistungs-Umwälzkühler wurden für besonders anspruchsvolle Anwendungsbereiche optimiert.
Marke: Thermo Scientific™ 1114C10560210001
Beschreibung
Die zuverlässigen, anwenderfreundlichen und einfach zu wartenden Thermo Scientific™ ThermoFlex Umwälzkühler wurden für die anspruchsvollsten Applikationen optimiert.Die ThermoFlex Plattform wurde von Beginn an unter besonderer Berücksichtigung von Kundenwünschen entwickelt.Diese Hochleistungskühlerplattform mit einer Kühlleistung von bis zu 24.000 W (81.948 BTU/h) kann so konfiguriert werden, dass sie die Anforderungen der Applikationen erfüllt.
ThermoFlex-Kühler sind jetzt in Modellen mit geringer Geräuschentwicklung erhältlich.Die leise Leistung (<58 dBA) trägt zu einer sicheren und stressreduzierten Arbeitsumgebung bei.Diese rauscharmen Modelle sind so konzipiert, dass sie über den gesamten Betriebsbereich des Kühlers leise bleiben und gleichzeitig die Temperaturregelgenauigkeit beibehalten
*Jetzt noch leiser, mit weniger als 58 dBA
Anwenderfreundlichkeit
- Eine intuitive Anwenderoberfläche für eine einfache Bedienung
- Luft- und Wasserfilter können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden
- Innovative Verpackung für eine schnelle Installation
- Kurzanleitung für problemlosen Systemstart
Herausragendes Leistungsverhalten
- Verbesserte Kühlleistung
- Höhere Zuverlässigkeit
- Wartungsfreundlich
Konfigurierbares Design
- Große Bandbreite an Kühlleistungen
- Verschiedene Optionen verfügbar
- Flexibilität bei der Installation
Empfohlen für:
- Luft-und Raumfahrt
- Analytisch
- Biotechnologie
- Chemikalien
- Industrie
- Medizinisch
- Pharmazeutik
- Research
- Universitäten
Spezifikation
Flüssigkeitsfiltration (im Lieferumfang enthalten), DI-Unterstützung (verfügbar), Nachfüllautomatik (verfügbar), Durchflussregelung mit Anzeige (verfügbar) | |
Analog und Digital (verfügbar) | |
Bis zu 1.400 Watt (60 Hz) 1.170 Watt (50 Hz) | |
<58 dBA | |
±0,1 °C |
CE, CSA Semi S2 | |
Luftgekühlt oder wassergekühlt | |
5 °C bis 90 °C | |
Bis zu 3,3 gpm bei 60 psig (12,5 l/min bei 4,1 bar) (50 Hz) Bis zu 4,0 gpm bei 60 psig (15,1 l/min bei 4 |