Learn More
Multiroir™ Aufbewahrungsboxen, durchsichtiges Polystyrol
Multiroir™ Minimax-Aufbewahrungsbehälter aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Aufbewahrung und zum Transport. Das glasklare Polystyrol ermöglicht die eindeutige Bestimmung des Inhalts von außen. Die Behälter werden mit Trenneinsätzen zur zusätzlichen Ordnung des Inhalts geliefert.
Marke:  Multiroir™ 42009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11714591
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent wie Glas
  • Geliefert komplett mit Abscheiderkit
  • Verschiedene Kapazitäten
Spezifikation
Spezifikation
Transparent
Rechteckig
Je 1
315 mm
Crystal-Polystyrol
Schubeinsätze
315 x 45 mm (L x H)
48 mm
Name des Produkts
Multiroir™ Aufbewahrungsboxen, durchsichtiges Polystyrol > Abmessungen:315 x 45 mm (L x H)