Learn More
Quickfit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff
Mit dem QuickFit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff lassen sich große Verbindungen aus geschliffenem Glas mit kleineren verbinden
39.05 CHF - 221.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Verbindungen aus geschliffenem Glas von unterschiedlicher Größe |
---|---|
Enthält | Schmale Buchse, großer Konus |
Material | Borosilikatglas |
Produkttyp | Reduktionsadapter |
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10203720
|
Quickfit
DA12 |
Konusgröße: 19/26 | 14/23 | Reduktionsadapter |
49.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10520681
|
Quickfit
DA13 |
Konusgröße: 24/29 | 14/23 | Reduktionsadapter |
50.50 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12634891
|
Quickfit
DA23 |
Konusgröße: 24/29 | 19/26 | Reduktionsadapter |
54.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12418876
|
Quickfit
DA14 |
Konusgröße:29/32 | 14/23 | Reduktionsadapter |
58.65 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12520337
|
Quickfit
DA01 |
Konusgröße:14/23 | 43027 | Reduktionsadapter |
49.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10765861
|
Quickfit
DA24 |
Konusgröße:29/32 | 19/26 | Reduktionsadapter |
56.30 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12448876
|
Quickfit
DA25 |
Konusgröße:34/35 | 19/26 | Reduktionsadapter |
54.45 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12989253
|
Quickfit
DA35 |
Konusgröße:34/35 | 24/29 | Reduktionsadapter |
57.80 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12654891
|
Quickfit
DA34 |
Konusgröße: 29/32 | 24/29 | Reduktionsadapter |
59.35 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12478876
|
Quickfit
DA45 |
Konusgröße:34/35 | 29/32 | Reduktionsadapter |
70.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12050103
|
Quickfit
DA58 |
Konusgröße:50/42 | 34/35 | Reduktionsadapter |
39.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15212806
|
Quickfit
DA57 |
Konusgröße:45/40 | 34/35 | Reduktionsadapter |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15597790
|
Quickfit
DA36 |
Konusgröße:40/38 | 24/29 | Reduktionsadapter |
169.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15507800
|
Quickfit
DA37 |
Konusgröße:45/40 | 24/29 | Reduktionsadapter |
207.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15517800
|
Quickfit
DA38 |
Konusgröße:50/42 | 24/29 | Reduktionsadapter |
211.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15527800
|
Quickfit
DA39 |
Cone Size: 55/44 | 24/29 | Reduction adapter | N/A | N/A | N/A | |||||
15537800
|
Quickfit
DA47 |
Konusgröße:45/40 | 29/32 | Reduktionsadapter |
210.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15547800
|
Quickfit
DA56 |
Konusgröße:40/38 | 34/35 | Reduktionsadapter |
221.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Pyrex™ Labware Quickfit™ Reduktionsbuchsenadapter verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren.
- Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
- Kleine Buchse an der Oberseite, großer Konus an der Unterseite
Spezifikation
Verbindungen aus geschliffenem Glas von unterschiedlicher Größe | |
Schmale Buchse, großer Konus | |
Borosilikatglas | |
Reduktionsadapter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff