Learn More
Quickfit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff
Mit dem QuickFit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff lassen sich große Verbindungen aus geschliffenem Glas mit kleineren verbinden
Marke: Quickfit DA58
37.10 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Pyrex™ Labware Quickfit™ Reduktionsbuchsenadapter verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren.
- Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
- Kleine Buchse an der Oberseite, großer Konus an der Unterseite
Spezifikation
Konusgröße:50/42 | |
Verbindungen aus geschliffenem Glas von unterschiedlicher Größe | |
Borosilikatglas | |
34/35 |
34/35 | |
Schmale Buchse, großer Konus | |
Reduktionsadapter |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen