Learn More
Quickfit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff
Mit dem QuickFit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff lassen sich große Verbindungen aus geschliffenem Glas mit kleineren verbinden
Marke:  Quickfit DA35
46.20 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12989253
  • 57.80 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Pyrex™ Labware Quickfit™ Reduktionsbuchsenadapter verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren.
  • Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
  • Kleine Buchse an der Oberseite, großer Konus an der Unterseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konusgröße:34/35
Schmale Buchse, großer Konus
Reduktionsadapter
Verbindungen aus geschliffenem Glas von unterschiedlicher Größe
Borosilikatglas
24/29
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Quickfit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff > Konusgröße:34/35; Sockelgröße:24/29