Learn More
Quickfit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff
Mit dem QuickFit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff lassen sich große Verbindungen aus geschliffenem Glas mit kleineren verbinden
Marke: Quickfit DA45
64.84 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Pyrex™ Labware Quickfit™ Reduktionsbuchsenadapter verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren.
- Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
- Kleine Buchse an der Oberseite, großer Konus an der Unterseite
Spezifikation
Konusgröße:34/35 | |
Schmale Buchse, großer Konus | |
Reduktionsadapter |
Verbindungen aus geschliffenem Glas von unterschiedlicher Größe | |
Borosilikatglas | |
29/32 |