Learn More
Quickfit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff
Mit dem QuickFit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff lassen sich große Verbindungen aus geschliffenem Glas mit kleineren verbinden
Marke:  Quickfit DA57
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15212806
  • 194.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.Der Pyrex™ Labware Quickfit™ Reduktionsbuchsenadapter verbindet großflächige Glasschliffverbindungen mit kleineren.
  • Nützlich zur Verbindung von unterschiedlich großen Verbindungen aus geschliffenem Glas
  • Kleine Buchse an der Oberseite, großer Konus an der Unterseite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Konusgröße:45/40
Schmale Buchse, großer Konus
Reduktionsadapter
Verbindungen aus geschliffenem Glas von unterschiedlicher Größe
Borosilikatglas
34/35
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Quickfit™ Reduzierstück mit Hülsenschliff > Konusgröße:45/40; Sockelgröße:34/35