Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
61.00 CHF - 836.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schliffverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10228054
|
Quickfit
FR1L/3S/22A |
1000 ml | 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
83.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12020643
|
Quickfit
FR100/3S/11A |
100 ml | 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite) |
62.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11301945
|
Quickfit
FR100/2S/11A |
100 ml | 19/26 (Mitte), 14/23 (Seite) |
63.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12488966
|
Quickfit
FR100/3S/22A |
100 ml | 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
71.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11371955
|
Quickfit
FR250/2S/22A |
250 ml | 19/26 (Mitte), 19/26 (Seite) |
77.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12408996
|
Quickfit
FR250/3S/11A |
250 ml | 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite) |
73.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12622012
|
Quickfit
FR250/4S/22A |
250 ml | 29/32 (Mitte), 19/26 (Seite) |
73.85 CHF
1 Stück |
|
||||
12591738
|
Quickfit
FR25/1S/11A |
25 ml | 14/23 (Mitte), 14/23 (Seite) |
61.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12030673
|
Quickfit
FR500/3S/22A |
500 ml | 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11900895
|
Quickfit
FR500/4S/22A |
500 ml | 29/32 (Mitte), 19/26 (Seite) |
84.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12493621
|
Quickfit
FR50/1S/11A |
50 ml | 14/23 (Mitte), 14/23 (Seite) |
67.25 CHF
1 Stück |
|
||||
12413631
|
Quickfit
FR50/2S/11A |
50 ml | 19/26 (Mitte), 14/23 (Seite) |
69.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15557860
|
Quickfit
FR1L/4S/22A |
1000 mL | 29/32 |
533.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12050653
|
Quickfit
FR250/3S/22A |
250 ml | 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
71.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15577860
|
Quickfit
FR1L/4S/44A |
1000 mL | 29/32 (Mitte), 29/32 (Seite) |
533.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15587860
|
Quickfit
FR1L/5S/22A |
1000 mL | 34/35 (Mitte), 19/26 (Seite) | N/A | |||||
15547870
|
Quickfit
FR250/4S/11A |
250 mL | 29/32 (Mitte), 14/23 (Seite) |
372.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15577870
|
Quickfit
FR2L/3US/22A |
2000 ml | 24/29 (Mitte), 19/26 (Seite) |
651.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15527880
|
Quickfit
FR2L/5S/22A |
2000 ml | 34/35 (Mitte), 19/26 (Seite) |
600.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15597880
|
Quickfit
FR3L/5S/22A |
3000 mL | 34/35 (Mitte), 19/26 (Seite) |
836.00 CHF
5 Stück |
|
||||
15567890
|
Quickfit
FR50/2S/22A |
50 mL | 19/26 (Mitte), 19/26 (Seite) |
390.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15587890
|
Quickfit
FR500/3S/11A |
500 mL | 24/29 (Mitte), 14/23 (Seite) |
323.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben.Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
- Ausgestattet mit drei Quickfit™ Präzisionsschliffbuchsen
- Ein vertikaler Mittelhals
- Zwei abgewinkelte Seitenhälse
- Geschliffene Glassockel werden mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertrifft
- Seitenhals, der für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben nützlich ist
- Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
Borosilikatglas |