Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
Marke: Quickfit FR250/4S/11A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben.Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
- Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
- Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
- Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
ISO 383 | |
Borosilikatglas | |
3 | |
Rund |
250 mL | |
135 mm | |
29/32 (Mitte), 14/23 (Seite) | |
85 mm |