Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
Marke:  Quickfit FR500/3S/11A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15587890
  • 323.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben.Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
  • Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
  • Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
  • Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 383
Borosilikatglas
3
Rund
500 mL
150 mm
24/29 (Mitte), 14/23 (Seite)