Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Zum leichteren Einführung von Gaszufuhrschläuchen und Thermometern in Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Rundkolben mit drei Halsöffnungen zeichnet sich durch Buchsen aus Borosilikatglas mit Präzisionsschliff aus.
Marke: Quickfit FR50/2S/11A
65.55 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
- Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
- Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
- Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
Spezifikation
ISO 383 | |
Borosilikatglas | |
19/26 (Mitte), 14/23 (Seite) |
50 ml | |
92 mm | |
Rund |