Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
Marke:  Quickfit FR1L/4S/44A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15577860
  • 533.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben.Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
  • Ausgestattet mit drei präzisionsgeschliffenen Quickfit™ Buchsen
    • Ein vertikaler Mittelhals
    • Zwei angewinkelte Nebenhälse
  • Buchsen aus geschliffenem Glas sind mit einer Genauigkeit hergestellt, die die Anforderungen von ISO 383 übertreffen
  • Seitenhals eignet sich für das Einführen von Gaszuleitungsschläuchen und Thermometern etc. in den Kolben
  • Bestehend aus Borosilikatglas für die höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 383
Borosilikatglas
3
Rund
1000 mL
183 mm
29/32 (Mitte), 29/32 (Seite)
132 mm