Learn More
Quickfit™ zertifizierter Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben. Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
Marke:  Quickfit FR25/1S/11A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12591738
  • 61.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nützlich für die Einführung von Gaseinlassrohren und Thermometern usw. in den Kolben.Der Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Dreihals-Rundkolben verfügt über präzisionsgeschliffene Hülsen aus Borosilikatglas.
  • Ausgestattet mit zwei Quickfit™ Buchsen aus geschliffenem Glas - Ein vertikaler Mittelhals - Ein abgewinkelter Seitenhals
  • Durch den Seitenhals können Gaseinlassröhrchen und Thermometer etc. in den Kolben eingeführt werden
  • Hergestellt aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Angriffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 383
Borosilikatglas
3
Rund
25 ml
77 mm
14/23 (Mitte), 14/23 (Seite)