Learn More
Invitrogen™ Qubit™ RNA IQ Assay-Kit
Mit dem Qubit RNA Integrity and Quality (IQ) Assay-Kit und den Standards, die zwei einzigartige Farbstoffe für die Bindung großer und/oder stark strukturierter RNA und kleiner, degradierter RNA enthalten, erhalten Sie gebrauchsfertige Informationen zum Nachweis von RNA-Abbau. Zusammen ermöglichen diese Farbstoffe den Nachweis von RNA-Qualität und -Integrität.
Marke: Invitrogen™ Q33222
440.02 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Schnelle und einfache Bestimmung des RNA-Abbaus mit dem Qubit RNA-IQ-Assay-Kit und den Qubit RNA-IQ-Standards. Die Informationen zur RNA-Integrität und -Qualität (IQ) werden anhand der zwei einzigartigen Farbstoffe des Assay-Kits bewertet: ein Farbstoff, der an große und/oder stark strukturierte RNA bindet, und ein zweiter Farbstoff, der selektiv an kleine, degradierte RNA bindet. Zusammen ermöglichen Ihnen die Farbstoffe eine schnelle Beurteilung der Qualität und Integrität Ihrer RNA-Proben, wobei die Ergebnisse als RNA-IQ-Zahl und als berechneter Prozentsatz großer und kleiner RNA in der Probe dargestellt werden.
Das Qubit RNA IQ Assay-Kit liefert eine schnelle, einfache Methode zum Prüfen, ob eine RNA-Probe durch das Fluorometer Qubit 4 oder Qubit Flex degradiert wurde. Der RNA IQ-Assay verwendet zwei einzigartige Farbstoffe: einen, der an große, intakte und/oder hochstrukturierte RNA (mRNA, tRNA, rRNA) bindet, und einen anderen, der selektiv an kleine und/oder degradierte RNA bindet. Zusammen ermöglichen sie Ihnen eine schnelle Beurteilung der Qualität und Integrität der RNA-Probe.Geben Sie Ihre Proben einfach in die RNA IQ-Arbeitslösung und messen Sie dann das Signal mit einem Qubit 4 oder Qubit Flex Fluorometer. Die Ergebnisse werden in Form einer RNA IQ-Nummer (RNA IQ#) dargestellt, die die Integrität und Qualität der RNA-Probe angibt. Die Ergebnisse werden auch als berechneter Prozentsatz von großer und kleiner RNA in der Probe angegeben. Ähnlich wie andere RNA-Qualitätswerte ist die RNA-IQ-Zahl ein Wert von 1 bis 10, wobei ein kleiner Wert darauf hinweist, dass die Probe hauptsächlich aus kleiner RNA besteht. Eine größere Zahl deutet darauf hin, dass die Probe hauptsächlich aus großer RNA oder RNA mit tertiärer Struktur besteht.
Weitere Merkmale des Qubit RNA IQ Assay-Kits:
• 5S- und tRNA-tertiäre Struktur bindet großen RNA-Farbstoff
• Genauigkeit auch bei Vorhandensein von Salzen, Proteinen, Lösungsmitteln und RNA-Stabilisierungsreagenzien
• 1 Stunde lang signalstabil
Lösungsbasierte Chemie für die Elektrophorese
Die Ergebnisse des RNA IQ-Assays korrelieren gut mit Elektrophoresemethoden. Der Hauptunterschied zwischen dem lösungsbasierten RNA-IQ-Assay und herkömmlichen Elektrophorese-basierten Verfahren ist die Zeit, die benötigt wird, um festzustellen, ob eine RNA-Probe degradiert ist. Gele gelten als leicht durchführbar, benötigen aber dennoch Zeit. Mikrofluidbasierte Verfahren nehmen sich nicht nur Zeit, um Ergebnisse zu erzielen, sondern haben häufig langwierige Prozesse zur Vorbereitung der Proben. Um Informationen über die Fragmentgröße oder die Größenverteilung der RNA-Probe zu erhalten, wird nach wie vor die Elektrophorese auf Gel- oder Mikrofluidikbasis empfohlen.
Qubit RNA IQ Assay-Standards
Die Qubit RNA IQ Assay RNA-Standards sind für den Einsatz mit dem Qubit RNA IQ Assay-Kit konzipiert. Es werden ausreichende Mengen des kleinen und großen und/oder strukturierten RNA-Standards geliefert, um eine IQ-Standardkurve für bis zu 500 Proben zu erstellen. Die RNA-IQ-Standards sind zur Messung des RNA-Abbaus konzipiert und nicht austauschbar mit den Standards anderer RNA-Quantifizierungsassays, einschließlich der Qubit RNA HS-, BR- oder XR-Assay-Kits.
Hinweise
• Qubit RNA-IQ-Assay-Kits sind für die Verwendung mit Qubit 4- und Qubit Flex Fluorometern konzipiert.
• Der Assay ist nicht für die Verwendung mit Qubit, Qubit 2.0 oder Qubit 3 Fluorometern vorgesehen.
• Verwenden Sie dünnwandige, durchsichtige 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Best. Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 x 200 µl-Röhrchenstreifen (Kat. -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Spezifikation
Qubit RNA Integrity and Quality (IQ) Assay-Kit | |
RNA | |
275 Assays | |
275 assays |
Kit | |
Qubit 4-Fluorometer, Qubit Flex-Fluorometer | |
Qubit | |
Trockeneis |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
13Stunden
7Minuten
10Sekunden
51Neues Angebot Jetzt kaufen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.