Learn More
Pyridin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10200214
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10200214
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10200214
Marke: Thermo Scientific Acros 290860010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.1
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42.0°C
Dichte 0.9780g/mL
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Flammpunkt 17°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5085 to 1.5105
Menge 1 L
Beilstein 20,181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Merck Index 15,8081
Relative Dichte 0.978
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Viskosität 0.95 mPa.s (20°C)
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) 99+%
Güte Analyse
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2024 Catalog Number290860025,290860010,290861000
ChargennummerA0460267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number290860025,290860010,290861000
ChargennummerA0445552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number290860025,290860100,290860010,290861000
ChargennummerA0403467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number290860025,290860100,290860010,290861000
ChargennummerA0442652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2022 Catalog Number290860025,290860100,290860010,290861000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyridine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyridin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >