Learn More
Pyridin, 99.0 % min., ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11313547
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyridin, 99.0 % min., ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313547
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11313547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 019378.K2
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Restmenge nach Verdampfung 0.002 %, H2O0.1 %, Cl 0.001 %, SO40.001 %, NH30.002 %, Cu 5 ppm, Reduktionsstoffe P.T., Löslichkeit in Wasser P.T.
As polar, basic, low-reactive solvent, precursor, and reagent, pyridine finds wide range of applications in pharmaceuticals, agrochemicals and in the manufacture of dyes and rubber. Further it is used in the textile industry to improve network capacity of cotton. Pyridine finds applications in specialty chemical reagents like Cornforth reagent (pyridinium dichromate, PDC), pyridinium chlorochromate (PCC), the Collins reagent (complex of chromium(VI) oxide with pyridine) and the Sarret reagent (complex of chromium(VI) oxide with pyridine). Pyridine is a widely used ligand in coordination chemistry. Pyridine-base adducts like pyridine-borane (C5H5NBH3) and pyridine-sulfur trioxide (C5H5NSO3) are widely used owing to their superior characteristics in their reactivity and solubility characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.978
Siedepunkt 115°C
Menge 1 L
Flammpunkt 20°C (68°F)
Geruch Unpleasant
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.51
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Merck Index 14,7970
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU01F048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
ChargennummerM30L720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
ChargennummerU01F050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
ChargennummerJ15Y859 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
ChargennummerW30K925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number019378.K2,019378.K7,019378.AP,019378.M1
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyridine
Name des Produkts
Pyridin, 99.0 % min., ACS, Thermo Scientific Chemicals >