Learn More
Texwipe™ Isolator Cleaning Tool Replacement Handles
Marke: Texwipe™ TX7120
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Replacement Handle | |
Autoclavable | |
Isolator Cleaning Tool |
White | |
12 in. | |
Fiberglass |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Isolator Cleaning Tool Replacement Handles > Size: 30.4cm (12 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur