Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E1A DNA Fragment Length Kits
The resDNASEQ Quantitative E1A DNA Fragment Length Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system that measures and quantitates the fragment lengths of residual host-cell DNA by targeting the E1A gene in HEK 293 cell lines.
Marke:  Applied Biosystems™ A51969
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18775515
  • 4485.00 CHF / 100 Reaktionen
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E1A DNA Fragment Length Kits > Assay Kit only