Learn More
Fisherbrand™ Konischer Glasscheidetrichter mit PTFE-Sperrhahn
Hergestellt aus Borosilikatglas und ISO4800-zertifiziert. Der Fisherbrand™ Konische Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Stopfen wird mit einem Glas- und Kunststoffstopfen geliefert. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn.
Marke: Fisherbrand™ FB51740
61.36 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und ISO 4800-zertifiziert. Der Fisherbrand™ Konische Scheidetrichter aus Glas mit PTFE-Stopfen wird mit einem Glas- und Kunststoffstopfen geliefert. Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn.
- Aus Borosilikatglas
- ISO 4800-zertifiziert
- Lieferung mit einem Glas- und Kunststoffstopfen
- Erhältlich mit austauschbarem Glas- oder PTFE-Absperrhahn
Spezifikation
50 ml | |
ISO 4800 | |
PTFE | |
19/26 |
Borosilikatglas | |
1/Packung | |
Glas, Kunststoff | |
Trenntrichter |