Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysegeräte
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) bietet
Marke: Spectrum™ G235034
167.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der gebrauchsfertige und wegwerfbare Float-A-Lyzer G2 enthält Membranschläuche aus Zelluloseester (CE) in Biotech-Gütegrad in einem benutzerfreundlichen, vorentlüfteten Dialysegerät, das höchsten Komfort für die Dialyse kleiner Volumina (1 bis 10 ml) bietet
Erhältlich in folgenden Größen: 1, 5 und 10 ml Die wiederverschließbare Schraubkappe ist für die 9 verfügbaren MWCOs farbkodiert und verfügt über einen offenen Zugang für einfaches Beladen und vollständige Probenrückgewinnung mit einer Einwegpipette (für 5 und 10 ml im Lieferumfang enthalten). Flotationsring (im Lieferumfang enthalten) sorgt für Auftrieb zur Maximierung der Dialyseeffizienz.
- Hervorragendes Handling und hohe Auslaufsicherheit
- Wiederverschließbarer Schraubverschluss und Pipette für einfaches Beladen und vollständige Rückgewinnung
- Höchste Membranreinheit, keine Schwermetalle und Sulfide
- Minimiert volumenspezifische Verdünnung
- 9 MWCOs von 100 bis 1,000,000 Dalton
Spezifikation
Float-A-Lyzer G2 Dialysevorrichtung | |
Zellulose-Ester | |
0.9 in. | |
23 mm | |
50 mm | |
Schraubverschluss | |
Einmalpipette für 5 und 10 ml, Flotationsring | |
Gebrauchsfertige Dialysegeräte für das Labor, höchste Membranreinheit, beste Handhabung und Verhinderung von Undichtigkeiten, 95 bis 98 % Probenrückgewinnung, perfekt für die Dialyse von elektroeluierten Proteinen oder Chromatographiefraktionen |
50 kDa | |
0.39 in. | |
10 mm | |
1,9 in. | |
Polypropylen | |
Violett | |
12 Packung |