Learn More
Invitrogen™ ViewRNA™ Kit zur Validierung der Temperatur
Das ViewRNA Temperatur-Validierungskit verwendet ein kalibriertes digitales Thermometer zur Beurteilung der Temperaturgenauigkeit.
Marke: Invitrogen™ QV0523
Beschreibung
Das ViewRNA Temperatur-Validierungskit verwendet ein kalibriertes digitales Thermometer zur Beurteilung der Temperaturgenauigkeit. Dieses Kit kann für jeden ViewRNA Assay verwendet werden, um die Temperatur von Inkubatoren oder ThermoBrite Systemen zu beurteilen.
Spezifikation
Kit zur Validierung der Temperatur | |
1 Kit |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
441815-000 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | |
440692-000 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | |
435988-000 | Analysenzertifikat | 19/12/2024 | QV0523 |
412973-000 | Analysenzertifikat | 07/06/2024 | QV0523 |
409764-000 | Analysenzertifikat | 09/05/2024 | QV0523 |