Learn More
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse AS
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Schellbach-Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS mit Glasschlüssel sind mit einem vertikalen weißen Streifen und einer zentralen blauen Linie versehen, um das genaue Ablesen des Meniskus zu erleichtern. Trichteraufsätze machen das Befüllen einfacher und sicherer. Inklusive fettfreiem, austauschbarem PTFE-Schlüssel mit 1.5 mm-Bohrung.
Marke:  Pyrex 492093
78.11 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12164232
  • 87.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 385
  • Skala und Beschriftung in blauem Einbrennlack
  • Bürettenröhre mit Schellbach-Streifen als weißer Streifen mit blauer Mittellinie – vereinfacht das Erkennen des Meniskus – der Meniskus befindet sich genau an dem Punkt, an dem sich die blaue Linie in ein breites und ein schmales Band teilt
  • Mit Trichteransatz für einfacheres und sichereres Einfüllen
  • Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas
  • Schmierfettfreies, austauschbares Schließelement aus PTFE, mit 1.5 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas
PTFE-Schlüssel mit 1.5 mm-Öffnung
PTFE
Schellbach Bürette
ISO 385
570 mm
0.1 ml
Blau
±0,05 ml
Klasse AS
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    15
    Stunden
    9
    Minuten
    38
    Sekunden
    26
  • Mehrere Hersteller
    Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.
    Aktionscode24123
    Gültig bis zum2025-06-14
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse AS > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierungen:0,1 ml; Toleranz:±0,05 ml