Learn More
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse AS
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Schellbach-Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS mit Glasschlüssel sind mit einem vertikalen weißen Streifen und einer zentralen blauen Linie versehen, um das genaue Ablesen des Meniskus zu erleichtern. Trichteraufsätze machen das Befüllen einfacher und sicherer. Inklusive fettfreiem, austauschbarem PTFE-Schlüssel mit 1.5 mm-Bohrung.
83.95 CHF - 98.25 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Enthält PTFE-Schlüssel mit 1.5 mm-Öffnung
Umfang Blau
Material des Sperrhahns PTFE
Typ Schellbach Bürette
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Graduierungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12134232
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
492092
10 ml 0,05 mL
83.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12184232
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
492094
25 ml 0,05 mL
89.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12164232
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
492093
25 ml 0.1 ml
87.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12114242
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
492095
50 ml 0,1 mL
98.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 385
  • Skala und Beschriftung in blauem Einbrennlack
  • Bürettenröhre mit Schellbach-Streifen als weißer Streifen mit blauer Mittellinie – vereinfacht das Erkennen des Meniskus – der Meniskus befindet sich genau an dem Punkt, an dem sich die blaue Linie in ein breites und ein schmales Band teilt
  • Mit Trichteransatz für einfacheres und sichereres Einfüllen
  • Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas
  • Schmierfettfreies, austauschbares Schließelement aus PTFE, mit 1.5 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Blau
Schellbach Bürette
ISO 385
PTFE-Schlüssel mit 1.5 mm-Öffnung
PTFE
Klasse AS
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse AS