Learn More
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung
Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten. Die Pyrex-Glaszylinder mit weißen Graduierungen verfügen über einen robusten sechseckigen Fuß.
Marke:  Pyrex 3200/06MP
23.89 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11393554
  • 25.15 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4788
  • Gemäß Klasse-B-Toleranzwerten
  • Stabiler sechseckiger Fuß
  • Weiße Emaillegraduierungen, die bei der Verwendung von dunklen Lösungen sichtbar bleiben
  • Aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±0,5 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
25 ml
Weißes Email
Weiß
Messzylinder
Borosilikatglas
B
170 mm
0.5 ml
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder mit weißer Graduierung > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierungen:0,5 ml