Learn More
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form
Die aufgedruckten blauen Emaillegraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Pyrex™ Viereckige Zylinder aus Borosilikatglas eignen sich optimal für den Einsatz unter Dunstabzugshauben und in engen Räumen. Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet hervorragende chemische Beständigkeit.
Marke:  Pyrex 3285-25
63.04 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12682032
  • 73.35 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Sechskantfuß und die viereckige Form gewährleisten Stabilität
  • Die robuste Konstruktion erhöht die mechanische Festigkeit und reduziert die Bruchgefahr. Das senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit des Anwenders
  • Rand und Ausguss verfügen über einen dicken Wulst und ermöglichen eine saubere und einfache Dosierung
  • Klasse B
  • Entspricht ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Rund
±0,5 ml
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
25 mL
118 mm
1 ml
Blau
Messzylinder
Borosilikatglas
B
Bequemere Verwendung in Bereichen mit eingeschränktem Platz – z. B. Laborabzug
Blaue Emaillefarbe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder, niedere Form > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierungen:Gehäuse 1mL